Plata, Malla metálica 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
44449.FL
44449.GT
44449.HB
44449.FLEA
118
EUR
44449.FL
44449.GT
44449.HB
Plata, Malla metálica 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Plata
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Filtration, electrodes, contacts
Formula:
Ag Pto. Ebullición: 2212 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 962 °C Densidad: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003397 Núm. CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Índice Merck: 12,08647 |