Bomba para disolventes con accionamiento a pedal
Proveedor: BURKLE
5603-1100 5603-3000
223-0062EA 749 EUR
223-0062 223-0063
Bomba para disolventes con accionamiento a pedal
Bombas Bombas para bidón
Bomba para disolventes con accionamiento de pedal para el trasiego de líquidos de gran pureza como p. ej. disolventes. Todas las piezas que entran en contacto con el medio están fabricadas en acero inoxidable (1.4301) y PTFE.
  • Tubo sumergible regulable de forma continua según la profundidad del barril
  • Para barriles de hasta 220 litros
  • Adecuado para barriles de acero con rosca R 2"
Gracias a las abrazaderas de rosca y a la llave de paso, el recipiente y la bomba se cierran herméticamente, para evitar que puedan producirse fugas de vapores peligrosos al finalizar el trasvase. Así se protege la salud y también el medio ambiente.
La ejecución industrial, maciza y duradera de la bomba para disolventes asegura una gran vida útil. La bomba utiliza el principio de sobrepresión. Con el fuelle de pie se genera una sobrepresión en el recipiente que impulsa el líquido hacia el exterior. Además, gracias a que la bomba puede manejarse fácilmente con el fuelle de pie, las dos manos permanecen libres para realizar el trasvase. La práctica conexión de clip permite conectar y desconectar rápido y fácilmente el tubo de aire.
Con el kit antiestático de Bürkle, la bomba se puede conectar a tierra durante el proceso de trasvase de líquidos inflamables, con el fin de evitar que se produzcan cargas electrostáticas.
Información para pedidos: Adaptadores de rosca para recipientes convencionales y filtros de aire para un trasiego especialmente limpio disponibles como accesorios.