Cadmio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00060.G4 00060.G7
00060.G4EA 163 EUR
00060.G4 00060.G7
Cadmio ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Cadmio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈2.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Pto. Ebullición: 765 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 321 °C
Densidad: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01649