Cadmio ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10119.UI
10119.UT
10119.UIEA
311
EUR
10119.UI
10119.UT
Cadmio ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmio
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈11.0g/cm
MDL No.: MFCD00010914
Formula:
Cd Pto. Ebullición: 765 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 321 °C Densidad: 8,642 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010914 Núm. CAS: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 2570 ADR: 6.1,II Índice Merck: 12,01649 |