Cadmio ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
10120.KGEA 245 EUR
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
Cadmio ≥99.999% (metals basis), barras, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmio
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈250g/rod MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Pto. Ebullición: 765 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 321 °C
Densidad: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01649