Cadmio ≥99.95% (metals basis), balas en gota -5/+20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10122.18 10122.30 10122.A1
10122.18EA 54.2 EUR
10122.18 10122.30 10122.A1
Cadmio ≥99.95% (metals basis), balas en gota -5/+20 mesh
Cadmio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
MW: 112.41 g/mol
Pto. Ebullición: 765
Pto. de fusión: 321
Densidad: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,01649