Cadmio ≥99.9997% (metals basis), en perlas, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11351.18 11351.30 11351.A1
11351.18EA 164 EUR
11351.18 11351.30 11351.A1
Cadmio ≥99.9997% (metals basis), en perlas, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Cadmio
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Pto. Ebullición: 765 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 321 °C
Densidad: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01649