Cadmio ≥99.9975% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11370.FI 11370.GH
11370.FIEA 72.9 EUR
11370.FI 11370.GH
Cadmio ≥99.9975% (metals basis), láminas, Puratronic®, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cadmio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈5.4g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Pto. Ebullición: 765 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 321 °C
Densidad: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01649