Cadmio ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11910.G1 11910.G5
11910.G1EA 72.7 EUR
11910.G1 11910.G5
Cadmio ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Cadmio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈1.7g/m MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
Pto. Ebullición: 765 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 321 °C
Densidad: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01649