Cadmio, en polvo grueso, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm para análisis, suitable for filling of reductors, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02001.0250 1.02001.1000
1.02001.0250EA 413 EUR
1.02001.0250 1.02001.1000
Cadmio, en polvo grueso, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm para análisis, suitable for filling of reductors, Supelco®
Cadmio
Formula: Cd
Pto. Ebullición: 767 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 321 °C
Densidad: 8,6 g/cm3 (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
Zn (Zinc) ≤ 0.005 %