Cadmio ≥99.99% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11353.06 11353.14 11353.22
11353.06EA 103 EUR
11353.06 11353.14 11353.22
Cadmio ≥99.99% (metals basis), en polvo -200 mesh
Cadmio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silvery white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
MW: 112.41 g/mol
Pto. Ebullición: 765
Pto. de fusión: 321
Densidad: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,01649