Cadmio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11891.09 11891.22 11891.36
11891.09EA 41.3 EUR
11891.09 11891.22 11891.36
Cadmio ≥99.5% (metals basis), en polvo -325 mesh
Cadmio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silver white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Formula: Cd
MW: 112.41 g/mol
Pto. Ebullición: 765
Pto. de fusión: 321
Densidad: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010914
Núm. CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,01649