Mercurio 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
193480500
193482500
ACRO193480500EA
51.4
EUR
ACRO193480500
ACRO193482500
Mercurio 99.999% (trace metals basis)
Mercurio
Formula:
Hg Pto. Ebullición: 356,5 °C (1013 hPa) Densidad: 13,54 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011035 Núm. CAS: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8,III Índice Merck: 13,05925 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Silver white Metallic liquid |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |