Mercurio 99.99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
20142-0050 201421000 201425000 201420025
70000011.2462EA 0 EUR
70000011.2462 ACRO201421000 ACRO201425000 ACRO201420025
Mercurio 99.99+%
Mercurio
Formula: Hg
Pto. Ebullición: 356,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –38,9 °C
Densidad: 13,54 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011035
Núm. CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,05925
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver white Metallic liquid
Assay ≥99.990 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in HNO3)