Mercurio ≥99.999% (metals basis) ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
00522.XAEA 571 EUR
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
Mercurio ≥99.999% (metals basis) ACS
Mercurio
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-97-6 Physical Form: Triple distilled Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 2809 MDL No.: MFCD00011035
Formula: Hg
MW: 200.59 g/mol
Pto. Ebullición: 356.5
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 13.54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011035
Núm. CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05925