Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Scientific
acondicionado en Argón
00294.FF 00294.FI
00294.FFEA 341 EUR
00294.FF 00294.FI
Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Escandio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.24g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formula: Sc
MW: 44,96 g/mol
Pto. Ebullición: 2730 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1541 °C
Densidad: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016323
Núm. CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Índice Merck: 12,08537