Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12424.FF
12424.FI
12424.FFEA
370
EUR
12424.FF
12424.FI
Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Escandio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-20-2
Physical Form: ≈0.5g/25x25mm, Packaged in mylar bag
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016323
Formula:
Sc MW: 44.96 g/mol Pto. Ebullición: 2730 Pto. de fusión: 1541 Densidad: 2.989 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016323 Núm. CAS: 7440-20-2 EINECS: 231-129-2 Índice Merck: 12,08537 |