Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
acondicionado en Argón
12426.FF
12426.FI
12426.FFEA
325
EUR
12426.FF
12426.FI
Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Escandio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-20-2
Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Packaged under argon
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00016323
Formula:
Sc Pto. Ebullición: 2730 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1541 °C Densidad: 2,989 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016323 Núm. CAS: 7440-20-2 EINECS: 231-129-2 UN: 3178 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,08537 |