Escandio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), lingote (max. 8-12% Ta)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado en Argón
40229.03 40229.06
40229.03EA 292 EUR
40229.03 40229.06
Escandio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), lingote (max. 8-12% Ta)
Escandio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Grey or silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formula: Sc
MW: 44.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2730
Pto. de fusión: 1541
Densidad: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016323
Núm. CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Índice Merck: 12,08537