Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado en Argón
43219.FF 43219.FI
43219.FFEA 342 EUR
43219.FF 43219.FI
Escandio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Escandio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.20g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formula: Sc
MW: 44.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2730
Pto. de fusión: 1541
Densidad: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016323
Núm. CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Índice Merck: 12,08537