Escandio ≥99.6% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43499.HF 43499.DH
43499.HFEA 955 EUR
43499.HF 43499.DH
Escandio ≥99.6% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Escandio
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-20-2 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.53g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formula: Sc
MW: 44.96 g/mol
Pto. Ebullición: 2730
Pto. de fusión: 1541
Densidad: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016323
Núm. CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Índice Merck: 12,08537