Itrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado en Argón
00615.09 00615.18
00615.09EA 161 EUR
00615.09 00615.18
Itrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), piezas
Itrio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formula: Y
Pto. Ebullición: 2927 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1525 °C
Densidad: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011468
Núm. CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Índice Merck: 12,10240