Itrio ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12442.FF
12442.FI
12442.FFEA
145
EUR
12442.FF
12442.FI
Itrio ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.1 mm (0.004 in)
Itrio
Packaged in mylar under argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.28g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011468
Formula:
Y Pto. Ebullición: 2927 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1525 °C Densidad: 4,472 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011468 Núm. CAS: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 Índice Merck: 12,10240 |