Itrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
acondicionado en Argón
12443.FF
12443.FI
12443.FFEA
194
EUR
12443.FF
12443.FI
Itrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Itrio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, Packaged under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011468
Formula:
Y Pto. Ebullición: 2927 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1525 °C Densidad: 4,472 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011468 Núm. CAS: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 UN: 3178 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,10240 |