Itrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13960.FF 13960.FI
13960.FFEA 160 EUR
13960.FF 13960.FI
Itrio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Itrio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.7g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formula: Y
Pto. Ebullición: 2927 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1525 °C
Densidad: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011468
Núm. CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Índice Merck: 12,10240