Itrio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40299.DH
40299.DJ
40299.DM
40299.HF
40299.DHEA
294
EUR
40299.DH
40299.DJ
40299.DM
40299.HF
Itrio ≥99.9% (metals basis excluding Ta), barras, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Itrio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.14g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formula:
Y Pto. Ebullición: 2927 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1525 °C Densidad: 4,472 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011468 Núm. CAS: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 Índice Merck: 12,10240 |