Hafnio ≥99.95% (metals basis excluding Zr), alambre (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10205.BU
10205.BY
10205.CC
10205.BUEA
87.4
EUR
10205.BU
10205.BY
10205.CC
Hafnio ≥99.95% (metals basis excluding Zr), alambre (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hafnio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈10.28g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formula:
Hf Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011032 Núm. CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |