Hafnio ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), en polvo -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10201.06 10201.14 10201.22
10201.06EA 83 EUR
10201.06 10201.14 10201.22
Hafnio ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), en polvo -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Hafnio
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-58-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2545 MDL No.: MFCD00011032
Formula: Hf
Pto. Ebullición: 5400 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2224 °C
Densidad: 13,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011032
Núm. CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
UN: 2545
ADR: 4.2,II
Índice Merck: 12,04618