Titanio ≥99.98% (metals basis), alambre, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
00361.BU 00361.BY
00361.BUEA 60.3 EUR
00361.BU 00361.BY
Titanio ≥99.98% (metals basis), alambre, Ø 0.75 mm (0.03 in)
Titanio
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.99g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610