Titanio ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10385.GH 10385.HP 10385.HY
10385.GHEA 93.3 EUR
10385.GH 10385.HP 10385.HY
Titanio ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Titanio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈11.3g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1660 °C
Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610