Titanio ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10391.G1
10391.G5
10391.G9
10391.G1EA
93.2
EUR
10391.G1
10391.G5
10391.G9
Titanio ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.06g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formula:
Ti Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1660 °C Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011264 Núm. CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Índice Merck: 12,09610 |