Titanio ≥99.5% (metals basis), barras, recocido, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10394.BS 10394.BW 10394.CB
10394.BSEA 63.6 EUR
10394.BS 10394.BW 10394.CB
Titanio ≥99.5% (metals basis), barras, recocido, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈5.7g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610