Titanio ≥99.7% (metals basis), alambre, recocido, Longitud: 90 cm (35 in), Ø 0.81 mm (0.032 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10395.KD
10395.KK
10395.KDEA
653
EUR
10395.KD
10395.KK
Titanio ≥99.7% (metals basis), alambre, recocido, Longitud: 90 cm (35 in), Ø 0.81 mm (0.032 in)
Titanio
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈2.32g/m, Temper: annealed
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formula:
Ti Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1660 °C Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011264 Núm. CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Índice Merck: 12,09610 |