Titanio ≥99.7% (metals basis), alambre, Longitud: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10397.KJ 10397.KM
10397.KJEA 151 EUR
10397.KJ 10397.KM
Titanio ≥99.7% (metals basis), alambre, Longitud: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈12.9g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610