Titanio ≥99.7% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.89 mm (0.035 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10399.GH 10399.GW 10399.ZB
10399.GHEA 54.9 EUR
10399.GH 10399.GW 10399.ZB
Titanio ≥99.7% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.89 mm (0.035 in)
Titanio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈40g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610