Titanio ≥99.7% (metals basis), esponja ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10582.18 10582.A1
10582.18EA 50.3 EUR
10582.18 10582.A1
Titanio ≥99.7% (metals basis), esponja ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titanio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,09610