Titanio ≥99.95% (metals basis), esponja 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
10583.18EA 59 EUR
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
Titanio ≥99.95% (metals basis), esponja 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Titanio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1660 °C
Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,09610