Titanio ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
14004.BU 14004.BY
14004.BUEA 141 EUR
14004.BU 14004.BY
Titanio ≥99.99% (metals basis), alambre, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈14.2g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610