Titanio ≥99.6% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
35811.FF 35811.FI 35811.GH
35811.FFEA 70.7 EUR
35811.FF 35811.FI 35811.GH
Titanio ≥99.6% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Titanio
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610