Titanio ≥99.6% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.006 mm (0.0002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
35813.FF 35813.FI
35813.FFEA 163 EUR
35813.FF 35813.FI
Titanio ≥99.6% (metals basis), lámina fina, Grosor: 0.006 mm (0.0002 in)
Titanio
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610