Titanio ≥99.7% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.032 mm (0.0013 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
35881.WF
35881.WG
35881.WH
35881.WFEA
125
EUR
35881.WF
35881.WG
35881.WH
Titanio ≥99.7% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.032 mm (0.0013 in)
Titanio
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈8.3g/23x25cm
Density: 4.50
Odour: Odourless
Melting Point: 1660°
Boiling Point: 3287°
MDL No.: MFCD00011264
Formula:
Ti MW: 47.88 g/mol Pto. Ebullición: 3287 °C Pto. de fusión: 1660 Densidad: 4.50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011264 Núm. CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Índice Merck: 12,09610 |