Guantes de soldadura resistentes al calor, ActivArmr® 43-217
Proveedor: Ansell
43-217/10 43-217/11 43-217/9
ANSE43-217/10EA 97.7 EUR
ANSE43-217/10 ANSE43-217/11 ANSE43-217/9
Guantes de soldadura resistentes al calor, ActivArmr® 43-217
Guantes
Este guante de soldadura TIG fabricado con piel de cabra proporciona una protección EN 12477 de tipo B para tareas de soldadura y térmicas precisas.
  • Proporciona protección contra el calor, las llamas, las chispas y las salpicaduras de soldadura
  • El diseño tridimensional del pulgar aumenta enormemente la destreza fina para un control preciso de la soldadura.
  • La piel de cabra de primera calidad y las costuras con hilo de para-aramida aseguran la durabilidad en el uso.
  • El largo puño de cuero vacuno extendido extiende la protección a los antebrazos
Adecuado para la soldadura TIG, así como para el esmerilado, la soldadura fuerte, la fabricación y el mantenimiento de metales.
Certificaciones: EN 407 (41XX4X), EN 12477 Type-B; Cat. III