Titanio, Malla metálica 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40919.FL 40919.GT
40919.FLEA 226 EUR
40919.FL 40919.GT
Titanio, Malla metálica 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titanio
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1660 °C
Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610