Titanio, Malla metálica 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40920.FL 40920.GT 40920.HB
40920.FLEA 141 EUR
40920.FL 40920.GT 40920.HB
Titanio, Malla metálica 40 mesh, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanio
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610