Titanio, Malla metálica 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40921.FL
40921.GT
40921.HB
40921.FLEA
263
EUR
40921.FL
40921.GT
40921.HB
Titanio, Malla metálica 50 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titanio
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formula:
Ti Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1660 °C Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011264 Núm. CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Índice Merck: 12,09610 |