Titanio ≥99.995% (metals basis), bala, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
41303.KJ
41303.KM
41303.KJEA
159
EUR
41303.KJ
41303.KM
Titanio ≥99.995% (metals basis), bala, Length: 9.5 mm (0.37 in), Ø 9.5 mm (0.37 in)
Titanio
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈3g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formula:
Ti Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1660 °C Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011264 Núm. CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Índice Merck: 12,09610 |