Titanio ≥99.98% (metals basis), bala, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42387.QJ 42387.QK
42387.QJEA 50.8 EUR
42387.QJ 42387.QK
Titanio ≥99.98% (metals basis), bala, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titanio
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1660 °C
Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610