Titanio ≥99.98% (metals basis), bala, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
42390.09
42390.18
42390.09EA
109
EUR
42390.09
42390.18
Titanio ≥99.98% (metals basis), bala, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanio
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.11g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Evaporation source
Formula:
Ti Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1660 °C Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011264 Núm. CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Índice Merck: 12,09610 |