Titanio ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42391.QJ 42391.QK
42391.QJEA 91.2 EUR
42391.QJ 42391.QK
Titanio ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titanio
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610