Titanio ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42393.06 42393.14
42393.06EA 71 EUR
42393.06 42393.14
Titanio ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanio
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.23g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1660 °C
Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610